Drukuj
Titrator, Karl Fischer, wolumetryczny, TitroLine® 7800
Dostawca: SI Analytics
285220980 285220990 285221030
661-0239EA 34290 PLN
661-0239 661-0240 661-0242
Titrator, Karl Fischer, wolumetryczny, TitroLine® 7800
Titratory
The Titroline® 7800 enhanced the universal features of the TitroLine® 7750 (potentiometric titration and volumetric KF titration), with an additional IDS measurement socket. Hence the TitroLine® 7800 is able to perform potentiometric titrations with analogue or IDS® electrodes as well as volumetric Karl Fischer titrations. The digital (IDS) measurement socket allows the connection of various digital sensors, such as for measuring of conductivity.
  • Dwa wejścia pomiarowe: 1× analogowe, 1× cyfrowe w inteligentnych czujnikach cyfrowych (IDS®)
  • Czujniki IDS® zapewniają najwyższą dokładność pomiarów i kalibracji
  • Z wymiennymi modułami, w których mogą być przechowywane wszystkie istotne dane dotyczące odczynników i jednostek
  • Do standardowych metod miareczkowania potencjometrycznego i KF
  • Dobrze widoczny kolorowy wyświetlacz, łatwy odczyt z pewnej odległości oraz pod ekstremalnym kątem
  • Możliwość rozbudowy dzięki portom USB i RS232
  • Przechowywanie danych z wyników (w formacie PDF i CSV), w tym możliwość transferu danych przez port USB
TitriSoft: The TitriSoft titration software is the optimum solution for titration tasks. This software can be used with most Windows versions and supports daily work procedures during sample preparation, titration and evaluation of results. The software has been developed to be clear, logical and user friendly.
Informacje do zamówienia: TitroLine® 7800 jest dostępny z lub bez mieszadła magnetycznego TM 235. Elektrody, elementy wymienne i inne akcesoria muszą być zamawiane oddzielnie.