Drukuj
Strzykawki do chromatografii cienkowarstwowej
Dostawca: HAMILTON BONADUZ
80050 80250 80950 81050 CAL81050 CAL80050
HAMI80050EA 500 PLN
HAMI80050 HAMI80250 HAMI80950 HAMI81050 HAMICAL81050 HAMICAL80050
Strzykawki do chromatografii cienkowarstwowej
Strzykawki i igły Strzykawki do chromatografii
The needle points of these thin layer chromatography syringes are covered with a PTFE coating which reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting.