Drukuj
Kolumny chromatograficzne do filtracji żelowej, Superdex™ 200 Increase
Dostawca: Cytiva
28-9909-44 28-9909-45 28-9909-46
28-9909-44EA 15960 PLN
28-9909-44 28-9909-45 28-9909-46
Kolumny chromatograficzne do filtracji żelowej, Superdex™ 200 Increase
Kolumny chromatograficzne
Superdex 200 Increase size exclusion chromatography columns are well suited for high-resolution analysis and small-scale purification of monoclonal antibodies (mAb) and other biomolecules with Mr~ 10000 to 600000.
  • Enhanced performance: Improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex 200
  • Very high resolution: Small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity
  • High flow rates: Rigid beads give excellent pressure/flow properties
Superdex 200 Increase is a next-generation, dextran-Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Maks. ciśnienie 30 bar
Zakres pomiaru pH 3 - 12
Przechowywanie 4 to 30 °C, 20% Ethanol