Drukuj
Rękawice lateksowe, Microflex® 63-864
Dostawca: Ansell
63-864/8.5-9 63-864/9.5-10 63-864/6.5-7 63-864/5.5-6 63-864/7.5-8
112-4453EA 171 PLN
112-4453 112-4454 112-4451 112-4450 112-4452
Rękawice lateksowe, Microflex® 63-864
Rękawice
Te jednorazowe rękawiczki są grubsze niż przeciętne rękawice lateksowe firmy Ansell i zapewniają ochronę chemiczną i płynną.
  • Nie sterylne, bezpudrowe
  • Unikalna konstrukcja, która zapobiega rozdarciom
  • Ulepszone, teksturowane palce zapewniają pewny i pewny chwyt suchych i mokrych części
  • Grubość dłoni spełnia i przewyższa standardy jakości
  • Współczynniki otworków są niższe niż standardowe minimalne wymagania dla przeciętnych rękawic lateksowych
Idealne do zastosowania w motoryzacji, do montażu i kontroli, przetwarzania żywności, ogólnej konserwacji, malowania i natryskiwania, do czyszczenia oraz do przenoszenia suchych i mokrych części.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ B (KLT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III
Dopuszczone do kontaktu z żywnością