Drukuj
Odporne chemicznie rękawice ESD, uvex rubiflex NB35A
Dostawca: UVEX
60954/06 60954/09 60954/10 60954/11 60954/07 60954/08
112-4398EA 1010 PLN
112-4398 112-4410 112-4411 112-4412 UVEX60954/07 UVEX60954/08
Odporne chemicznie rękawice ESD, uvex rubiflex NB35A
Rękawice
Te niezwykle lekkie i elastyczne rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi mają bawełnianą podszewkę/podszewkę z włókna węglowego i pełną powłokę z gumy nitrylowo-butadienowej (NBR).
  • Dobra odporność na smary, oleje mineralne i wiele chemikaliów
  • Dobre właściwości mechaniczne
  • Antystatyczna zgodnie z EN 16350
  • Wysoka absorpcja pary wodnej dzięki bawełnianej podszewce
  • Wysoka elastyczność, lekkość
  • Opór do przodu wynoszący <10⁸ Ohm
Idealny do stosowania w środowiskach, w których wymagana jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i ochrona chemiczna, na przykład w lakierniach, przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym. Nadaje się również do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.
Certyfikaty: EN 16350, EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN 388:2016 (2111X)
OEKO-Tex® Standard 100