Drukuj
Okulary ochronne uvex sportstyle
Dostawca: UVEX
9193.376 9193.280 9193.838 9193.064 9193.265 9193.080
111-1704EA 150 PLN
111-1704 UVEX9193.280 UVEX9193.838 111-2388 111-2420 UVEX9193.080
Okulary ochronne uvex sportstyle
Okulary
These light and comfortable, sports-style safety spectacles feature a wide field of vision with a contoured lens. They offer a good level of eye coverage and fit all facial shapes including narrower faces, which enables a standardisation of the range.
  • Ze względu na system chroniący przed zaparowaniem sprawdzają się w środowiskach o dużej wilgotności
  • Trwała technologia powlekania soczewek uvex (uvex supravision extreme): Wysoka skuteczność ochrony przed zaparowaniem i zewnętrznym zarysowaniem
  • 100% ochrony przed UV400
  • Regulowany nosek dla wygodnego pozycjonowania i optymalnego dopasowania
  • miękkie, elastyczne zauszniki, nosek i specjalnie wyprofilowana szybka zapobiegają ześlizgiwaniu się okularów i zapewniają komfort noszenia
  • Model CBR65: lepszy kontrast; redukcja bluelight (idealna do pracy w ciemności); zrelaksowane widzenie dla mniejszego zmęczenia; 65% transmisji
Okulary te są kompatybilne z innymi przedmiotami PPE, w tym z maskami.
Waga: 23 g.
Certyfikaty: EN 166 , EN 170, Optical Class 1 FTKN