Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-735
Dostawca: Ansell
11-735/6 11-735/7 11-735/9 11-735/8 11-735/11 11-735/10
112-4583EA 965 PLN
112-4583 112-4584 112-4586 112-4585 112-4582 112-4581
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-735
Rękawice
Ta bezszwowa pleciona wyściółka z przędzą technologiczną INTERCEPT ™ i powleczoną powłoką PU na dłoni i czubkach palców zapewnia wysoki poziom ochrony przed przecięciem.
  • Włókno INTERCEPT ™ zapewnia doskonałą ochronę przed przecięciem oraz większy komfort i zręczność
  • Powłoka na dłoni poprawia przyczepność, wydłuża żywotność rękawicy w warunkach ścierania i umożliwia oddychanie tyłowi dłoni
  • Beztłuszczowa powłoka PU jest bardziej odporna na proces, gdy części metalowe są malowane
  • Szara powłoka ukrywa brud w środowiskach z narażeniem na brud
Idealny do montażu metalowych części, komponentów i artykułów gospodarstwa domowego, do ogólnej konserwacji i do produkcji metalu.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43C), Kat. II