Drukuj
VWR®, Sita testowe, 150×50 mm
Dostawca: VWR Collection
510-0578EA 891 PLN
510-0578 510-0579 510-0580 510-0581 510-0582 510-0583 510-0584 510-0585 510-0586 510-0587 510-0588 510-0589 510-0590 510-0591 510-0592 510-0593 510-0594 510-0595 510-0596 510-0597 510-0598 510-0599 510-0600 510-0601 510-0602 510-0603 510-0604 510-0605 510-0606 510-0607 510-0554 510-0555 510-0556 510-0557 510-0558 510-0559 510-0560 510-0561 510-0562 510-0563 510-0564 510-0565 510-0566 510-0567 510-0568 510-0569 510-0570 510-0571 510-0572 510-0573 510-0574 510-0575 510-0576 510-0577
VWR®, Sita testowe, 150×50 mm
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; tkanina druciana: Stal nierdzewna, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.