Drukuj
VWR®, Sita testowe, 76×22 mm
Dostawca: VWR Collection
510-3611EA 4400 PLN
510-3611 510-3612 510-3613 510-3614 510-3615 510-3616 510-3617 510-3618 510-3619 510-3620 510-3621 510-3622 510-3623 510-3624 510-3625 510-3626 510-3627 510-3628 510-3629 510-3630 510-3631 510-3632 510-3633 510-3634 510-3635 510-3636 510-3637 510-3638 510-3639 510-3640 510-3641 510-3642 510-3643 510-3644 510-3645 510-3646 510-3647 510-3648 510-3649 510-3650 510-3651 510-3652 510-3653 510-3654 510-3655 510-3656 510-3657 510-3658 510-3659 510-3660 510-3661 510-3814 510-3815 510-3816
VWR®, Sita testowe, 76×22 mm
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; tkanina druciana: Stal nierdzewna, ISO 3310, ASTM E11, BS 410, AFNOR.
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.