Drukuj
VWR®, sita testowe, 450×70 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-1661EA 2760 PLN
510-1661 510-1668 510-1667 510-1666 510-1665 510-1664 510-1662 510-1671 510-1660 510-1659 510-1658 510-1657 510-1656 510-1655 510-1663 510-1677 510-1684 510-1683 510-1682 510-1681 510-1680 510-1669 510-1678 510-1670 510-1676 510-1675 510-1674 510-1673 510-1672 510-1679
VWR®, sita testowe, 450×70 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.