Drukuj
VWR®, sita testowe, 300×30 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-2649EA 1380 PLN
510-2649 510-2650 510-2651 510-2652 510-2653 510-2654 510-2655 510-2656 510-2657 510-2658 510-2659 510-2660 510-2661 510-2662 510-2663 510-2664 510-2665 510-2666 510-2667 510-2668 510-2669 510-2670 510-2671 510-2672 510-2673 510-2674 510-2675 510-2676 510-2677 510-2678 510-2679 510-2680 510-2681 510-2682 510-2683 510-2684 510-2685 510-2686 510-2687 510-2688 510-2689
VWR®, sita testowe, 300×30 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.