Drukuj
VWR®, sita testowe, 350×60 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-3430EA 1540 PLN
510-3430 510-3431 510-3432 510-3433 510-3434 510-3435 510-3436 510-3437 510-3438 510-3439 510-3440 510-3441 510-3442 510-3443 510-3444 510-3445 510-3446 510-3447 510-3448 510-3449 510-3450 510-3451 510-3452 510-3453 510-3454 510-3455 510-3456 510-3457 510-3458 510-3459 510-3460 510-3461 510-3462 510-3463 510-3464 510-3465 510-3466 510-3467 510-3468 510-3469 510-3470
VWR®, sita testowe, 350×60 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.