Drukuj
VWR®, sita testowe, 250×55 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-1046EA 1290 PLN
510-1046 510-1047 510-1048 510-1068 510-1069 510-1070 510-1071 510-1072 510-1073 510-1074 510-1050 510-1051 510-1052 510-1053 510-1054 510-1075 510-1076 510-1077 510-1078 510-1079 510-1080 510-1081 510-1082 510-1083 510-1084 510-1085 510-1049 510-1086 510-1055 510-1056 510-1057 510-1058 510-1059 510-1060 510-1061 510-1062 510-1063 510-1064 510-1065 510-1066 510-1067
VWR®, sita testowe, 250×55 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.