Drukuj
VWR®, sita testowe, 203×50 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-2569EA 906 PLN
510-2569 510-2570 510-2571 510-2572 510-2573 510-2574 510-2575 510-2576 510-2577 510-2578 510-2579 510-2580 510-2581 510-2582 510-2583 510-2584 510-2585 510-2586 510-2587 510-2588 510-2589
VWR®, sita testowe, 203×50 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.