Drukuj
VWR®, sita testowe, 200×32 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-0679EA 906 PLN
510-0679 510-0680 510-0681 510-0682 510-0683 510-0684 510-0685 510-0686 510-0687 510-0688 510-0689 510-0690 510-0691 510-0692 510-0693 510-0694 510-0695 510-0696 510-0697 510-0698 510-0699
VWR®, sita testowe, 200×32 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.