Drukuj
VWR®, Sita testowe, 305×60 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-2929EA 1380 PLN
510-2929 510-2930 510-2931 510-2932 510-2933 510-2934 510-2935 510-2936 510-2937 510-2938 510-3300 510-3301 510-3302 510-3303 510-3304 510-3305 510-3306 510-3307 510-3308 510-3309 510-3310 510-3311 510-3312 510-3313 510-3314 510-3315 510-3316 510-3317 510-3318 510-3319 510-3320 510-3321 510-3322 510-3323 510-3324 510-3325 510-3326 510-3327 510-3328 510-3329 510-3330
VWR®, Sita testowe, 305×60 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.