Drukuj
VWR®, Sita testowe, 400×65 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-3570EA 1910 PLN
510-3570 510-3571 510-3572 510-3573 510-3574 510-3575 510-3576 510-3577 510-3578 510-3579 510-3580 510-3581 510-3582 510-3583 510-3584 510-3585 510-3586 510-3587 510-3588 510-3589 510-3590 510-3591 510-3592 510-3593 510-3594 510-3595 510-3596 510-3597 510-3598 510-3599 510-3600 510-3601 510-3602 510-3603 510-3604 510-3605 510-3606 510-3607 510-3608 510-3609
VWR®, Sita testowe, 400×65 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.