Drukuj
VWR®, Sita testowe, 200×50 mm, z kwadratowymi otworami
Dostawca: VWR Collection
510-0799EA 906 PLN
510-0799 510-0800 510-0801 510-0802 510-0803 510-0804 510-0805 510-0806 510-0807 510-0808 510-0809 510-0810 510-0811 510-0812 510-0813 510-0814 510-0815 510-0816 510-0817 510-0818 510-0819 510-0820 510-0821 510-0822 510-0823 510-0824 510-0825 510-0826 510-0827 510-0828 510-0829 510-0830 510-0831 510-0832 510-0833 510-0834 510-0835 510-0836 510-0837 510-0838 510-0839
VWR®, Sita testowe, 200×50 mm, z kwadratowymi otworami
Sita Sita testowe
Rama: Stal nierdzewna; blacha perforowana: Stal ocynkowana, ISO 3310-2, ASTM E323, BS 410, AFNOR
Opcjonalnie: Certyfikat kalibracji 3.1 zgodnie z DIN EN 10204.
Sita i akcesoria o innych wymiarach dostępne na zapytanie.
W celu zapoznania się z pełną ofertą zapraszamy na www.vwr.com.
Wszystkie sita dostarczane są z numerem seryjnym oraz certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204. Dostępne dodatkowe certyfikaty i usługi kalibracyjne. Skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży Avantor, aby uzyskać dodatkowe informacje.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z certyfikatem zgodności 2.1 wg DIN EN 10204.