Drukuj
VWR® Butelki, szeroka szyjka, kwadratowe, z zakrętkami
Dostawca: LAB3 OWN PRODUCTION
VWRLSTL102EA 469 PLN
VWRLSTL102 VWRLSTL100 VWRLSTL101.1
VWR® Butelki, szeroka szyjka, kwadratowe, z zakrętkami
Butelki i butle Butle plastikowe
PET, clear, with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • With or without label available
Ideal for packaging, storing and transporting liquids, pastes and powders. Wide mouth for easy filling, emptying and cleaning.