Drukuj
VWR®, KrioPudełka z przekładkami
Dostawca: VWR Collection
479-1437EA 26.5 PLN
479-1437 479-1438 479-1439 479-1440 479-1441 479-1442
VWR®, KrioPudełka z przekładkami
Pudełka Kriopudełka
Boxes, made of cardboard, white. For storage of cryovials at low temperatures.
  • Resistant to temperatures down to –140 °C
  • Standard waterproof coating