Drukuj
VWR®, marker białkowy III (wstępnie wybarwiony), peqGOLD
Dostawca: VWR
VWR®
27-1110EA 342 PLN
27-1110
VWR®, marker białkowy III (wstępnie wybarwiony), peqGOLD
Elektroforezy, Odczynniki Markery masy cząsteczkowej
Protein Marker III for monitoring protein separation, transfer efficiency and size determination.
  • Mix of six highly purified proteins
  • Range: 20 to 120 kDa
  • Concentration: 200 ng/µl each protein
  • Each protein covalently pre-stained with a blue colouring
  • Ready to use for a fast, convenient workflow