Drukuj
Suszarki z wymuszoną konwekcją, seria FD, Avantgarde.Line
Dostawca: Binder
9010-0303 9010-0305 9010-0309 9010-0311
466-0479EA 10920 PLN
466-0479 466-0480 466-0481 BIND9010-0311
Suszarki z wymuszoną konwekcją, seria FD, Avantgarde.Line
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Z wymuszoną konwekcją, suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line oferują jakość i niezawodność procesu. Posiadają szeroki zakres temperatury do 300 °C i mogą być używane we wszystkich zastosowaniach. Przez krótki czas nagrzewania i dużą moc są idealne do stosowania w nauce, badaniach i przemyśle. Technologia wstępnej komory podgrzewania APT.line™ daje jednorodny rozkład temperatury oraz doskonałą jednorodność temperatury. Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca. Jednostki mają 60 mm grubości, co obniża zużycie energii i zwiększa wydajność. Wszystkie modele posiadają komorę ze stali nierdzewnej, z ergonomicznym systemem otwierania drzwi.
  • Kontroler z czytelnym wyświetlacz LCD, wybór języków: angielski, francuski lub niemiecki
  • Elektromechaniczne sterowanie klapą powietrza wywiewanego niezależne
  • Niezależne zabezpieczenie temperaturowe Klasy 2 (DIN 12880) z alarmem wizualnym temperatury, która chroni próbki i suszarkę
  • Doskonała czasowa i przestrzenna dokładność temperatury i wysoka efektywność energetyczna
Dodatkowe informacje: dostarczany z dwoma chromowanymi półkami i certyfikatem Binder. Możliwa kalibracja i walidacja, po szczegóły prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży firmy Avantor.