Drukuj
Suszarki z konwekcją naturalną serii ED, Avantgarde.Line
Dostawca: Binder
9010-0333 9010-0335 9010-0339 9010-0341
466-0476EA 8240 PLN
466-0476 466-0477 466-0478 BIND9010-0341
Suszarki z konwekcją naturalną serii ED, Avantgarde.Line
Piece i suszarki Piece i suszarki standardowe
Z naturalną konwekcją, suszarki i komory temperaturowe Avantgarde.Line oferują jakość i niezawodność procesu. Posiadają szeroki zakres temperatury do 300 °C i mogą być używane we wszystkich zastosowaniach. Przez krótki czas nagrzewania i dużą moc są idealne do stosowania w nauce, badaniach i przemyśle. Technologia wstępnej komory podgrzewania APT.line™ daje jednorodny rozkład temperatury oraz doskonałą jednorodność temperatury. Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca. Jednostki mają 60 mm grubości, co obniża zużycie energii i zwiększa wydajnośćWięcej informacji o produkcie