Drukuj
Inkubatory z konwekcją naturalną (BD) lub konwekcją wymuszoną (BF), Avantgarde.Line
Dostawca: Binder
9010-0313 9010-0323 9010-0325 9010-0329 9010-0315 9010-0319 9010-0331 9010-0321
390-0921EA 12770 PLN
390-0921 390-0918 390-0919 390-0920 390-0922 390-0923 BIND9010-0331 BIND9010-0321
Inkubatory z konwekcją naturalną (BD) lub konwekcją wymuszoną (BF), Avantgarde.Line
Inkubatory Inkubatory standardowe
Inkubatory Avantgarde.Line zapewniają stabilną i niezawodną inkubację kultur mikrobiologicznych i gwarantują powtarzalne wyniki rutynowych testów w laboratorium - nawet wysoką wydajność wsadową i długotrwałą eksploatację. Modele Avantgarde.Line BD mają naturalną konwekcję zapewniającą szybkie wyrównanie temperatury po otwarciu drzwi. Modele BF mają wymuszoną konwekcję za pośrednictwem wentylatora. Technologia komory wstępnego podgrzewania APT.line ™ zapewnia równomierny rozkład temperatury, doskonałą jednolitość temperatury i małe wahania. Jednostki do 115 litrów mogą być układane jedna na drugiej w celu zaoszczędzenia miejsca Urządzenia mają izolację 60 mm, która obniża zużycie energii i zwiększa wydajność. Wszystkie modele mają komorę ze stali nierdzewnej z ergonomicznym systemem otwierania drzwi.
  • Kontroler z czytelnym wyświetlaczem LCD, wybór języków: Angielski, francuski lub niemiecki
  • Port USB do nagrywania danych
  • Elektromechaniczne sterowanie klapą powietrza wywiewanego
  • Zintegrowane niezależne, regulowane urządzenie bezpieczeństwa temperatury klasy 3.1 (DIN 12880) z alarmem wizualnym, który chroni próbki i inkubator
  • Procedura dezynfekcji w temperaturze 100 ° C
  • Drzwi wewnętrzne wykonane z hartowanego szkła bezpiecznego
Dodatkowe informacje: Urządzenie dostarczane z dwoma półkami chromowanymi i certyfikatem badań wykonanych przez firmę Binder. Możliwe wykonanie kalibracji oraz walidacji, w sprawie szczegółów proszę o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży Avantor.