Drukuj
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem organicznym, gatunek MN 85/220
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
407024 407007 407018 4070025 4070037 4070045 407005 407009 407011 407012 407015 407027
MANA407024EA 1970 PLN
MANA407024 MANA407007 MANA407018 MANA4070025 MANA4070037 MANA4070045 MANA407005 MANA407009 MANA407011 MANA407012 MANA407015 MANA407027
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem organicznym, gatunek MN 85/220
Filtry Filtry z włókna szklanego
MN 85/220 is a thick glass fiber paper with high basis weight for the filtration of large volumes of liquids.
  • For large volumes of sample
  • Extemely high loading capacity
  • Good mechanical stability