Drukuj
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem organicznym, gatunek MN 85/70
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
4030025 4030037 4030045 403005 403007 403009 403011 403012 403015 403018 403024 403027
MANA4030025EA 77.8 PLN
MANA4030025 MANA4030037 MANA4030045 MANA403005 MANA403007 MANA403009 MANA403011 MANA403012 MANA403015 MANA403018 MANA403024 MANA403027
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem organicznym, gatunek MN 85/70
Filtry Filtry z włókna szklanego
MN 85/70 is slightly less retentive than MN 85/90, lighter and thinner. The filter contains an organic binder for high mechanical strength.
  • High mechanical stability
  • Good wet-strength
  • Stable up to 200 °C