Drukuj
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, gatunek MN GF-6
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
4160025 4160037 4160045 416005 416007 416009 416011 416012 416015 416018 416024 416027
MANA4160025EA 176 PLN
MANA4160025 MANA4160037 MANA4160045 MANA416005 MANA416007 MANA416009 MANA416011 MANA416012 MANA416015 MANA416018 MANA416024 MANA416027
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, gatunek MN GF-6
Filtry Filtry z włókna szklanego
MN GF-6 is a binder-free glass fibre filter paper with medium retention and flow rate for general laboratory filtration.
  • All-round glass fibre filter
  • Medium flow and retention capacity