Drukuj
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, gatunek MN GF-4
Dostawca: MACHEREY-NAGEL
4140025 4140037 4140045 414005 414007 414009 414011 414012 414015 414018 414024 414027 4140047 4140015
MANA4140025EA 163 PLN
MANA4140025 MANA4140037 MANA4140045 MANA414005 MANA414007 MANA414009 MANA414011 MANA414012 MANA414015 MANA414018 MANA414024 MANA414027 MANA4140047 MANA4140015
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, gatunek MN GF-4
Filtry Filtry z włókna szklanego
MN GF-4 is a binder-free glass fibre filter paper with good loading capacity and high flow rates.
  • Very high flow rate
  • Thick filter paper
  • Excellent loading capacity