Drukuj
Avantor® ACE®, kolumny HPLC/UHPLC, Zaawansowane zestawy do opracowywania metod, 2 µm
Dostawca: Avantor
MDKA-2-1002UEA 5640 PLN
MDKA-2-1002U MDKA-2-1546U MDKA-2-1503U MDKA-2-1502U MDKA-2-1046U MDKA-2-1003U MDKA-2-0546U MDKA-2-0503U MDKA-2-0502U
Avantor® ACE®, kolumny HPLC/UHPLC, Zaawansowane zestawy do opracowywania metod, 2 µm
Kolumny chromatograficzne
Zestawy do opracowywania metod Avantor® ACE® (MDK) zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji selektywności, oferując wydajne i niezawodne podejście do opracowywania metod UHPLC/HPLC. Fazy Avantor® ACE®, oparte na ultra-obojętnej, wysokowydajnej krzemionce, wykorzystują najnowsze osiągnięcia w projektowaniu faz stacjonarnych LC, zapewniając chromatografom większy wybór alternatywnych selektywności, bez uszczerbku dla stabilności lub odporności.
  • Opcje zestawu porowatego, litego rdzenia, HILIC i biomolekuły
  • Szeroki zakres wielkości cząstek (1,7 µm i 5 µm) oraz faz uzupełniających
  • Identyfikatory analityczne w szerokim zakresie długości kolumn
  • Idealny do opracowywania metod
  • Kompatybilny z systemami LC wszystkich producentów
Dostępna jest pełna gama zestawów do wszystkich wymagań, w tym zestawy kolumn porowatych, litych, HILIC i bioanalitycznych 300 Å. Zestawy te grupują podstawowe chemikalia kolumn do opracowywania metod i są dostępne w szerokiej gamie formatów kolumn.
Maksymalne zalecane pH: 2,0 do 8,0
Max. pressure: 1000 bar
Dodatkowe informacje: Avantor® ACE® Advanced Method Development Kits contain Avantor® ACE® C18, Avantor® ACE® C18-AR and Avantor® ACE® C18-PFP stainless steel columns.