Drukuj
Operacyjny zestaw zaopatrzenia, SIPS-10/20
Dostawca: VARIAN
9910075900 190025400
VARI9910075900EA 614 PLN
VARI9910075900 VARI190025400
Operacyjny zestaw zaopatrzenia, SIPS-10/20
Spektrofotometry i fotometry Fotometry płomieniowe
The operating supplies set includes two 500 ml constant pressure bottle, a diluent bottle (1 L), a three-way SIPS tee piece assembly for SIPS-20, six SIPS pump tubings, a SIPS kit and ten pack SIPS pump bands.