Drukuj
Koperty wysyłkowe do pudełek do przechowywania
Dostawca: ENTEGRIS
E96-4P-21A15 E96-3P-21A15
ENTEE96-4P-21A15EA 0 PLN
ENTEE96-4P-21A15 ENTEE96-3P-21A15
Koperty wysyłkowe do pudełek do przechowywania
Koperty
PVC, antistatic.
  • Flexible envelopes snap onto covers
  • Compatible with most 150 mm storage boxes