Drukuj
Pudełka do przechowywania wafli, do wafli 100 mm (4"), seria E 97
Dostawca: ENTEGRIS
E97-101-61C0_U E97-102-61C02 E97-102-0603 E97-101-0603 E97-101-0604 E97-101-0605 E97-101-0615
ENTEE97-101-61C0_UEA 0 PLN
ENTEE97-101-61C0_U ENTEE97-102-61C02 ENTEE97-102-0603 ENTEE97-101-0603 ENTEE97-101-0604 ENTEE97-101-0605 ENTEE97-101-0615
Pudełka do przechowywania wafli, do wafli 100 mm (4"), seria E 97
Urządzenia do wafli Pudełka do przechowywania wafli
With pin and socket hinges. Single snap latch.
  • Stackable
  • Optional wafer cushion
  • Single carrier capacity
  • Compatible carriers: 182 series, 'M' style 72 series