Drukuj
Pudełka do przechowywania wafli, do wafli 76,2 mm (3"), serie E 52-101
Dostawca: ENTEGRIS
E52-101-61C02 E96-2-1613 E96-2P-21A15
ENTEE52-101-61C02EA 0 PLN
ENTEE52-101-61C02 ENTEE96-2-1613 ENTEE96-2P-21A15
Pudełka do przechowywania wafli, do wafli 76,2 mm (3"), serie E 52-101
Urządzenia do wafli Pudełka do przechowywania wafli
  • Angeled box bottom
  • Pin and socket hinges
  • Three swing pin latches
  • Stackable
  • Two carrier capacity
  • Compatible carriers: all 3" wafer carriers
  • Overall size: 203×236×114 mm