Drukuj
Pudełka do wysyłek wafli wielomiejscowe 100 mm (4"), seria Ultrapak®
Dostawca: ENTEGRIS
H9100-0041 H9100-0042
ENTEH9100-0041EA 0 PLN
ENTEH9100-0041 ENTEH9100-0042
Pudełka do wysyłek wafli wielomiejscowe 100 mm (4"), seria Ultrapak®
Urządzenia do wafli Kasety pojedyncze do wafli
Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low levels of condensable inorganics.
  • Individual horizontal cantilever springs limit wafer rotation to reduce particle contamination and also secure the wafers in the cassette to safeguard against breakage
  • Ultrapure polypropylene materials provide a clean shipping environment and assure low levels of condensable inorganics
  • Horizontal and vertical robotic pickup flanges on the cassette allow convenient handling
Więcej informacji o produkcie
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable