Drukuj
Pudełka do wysyłek wafli wielomiejscowe 2,5" i mniejszych
Dostawca: Entegris
ENTEH6620-0009EA 0 PLN
ENTEH6620-0009
Pudełka do wysyłek wafli wielomiejscowe 2,5" i mniejszych
Urządzenia do wafli Kasety pojedyncze do wafli
  • Full-depth wafer protection
  • Positive cover alignment
  • Individual wafer support springs
  • Stackable
  • Assembly overall size: 160×60×67 mm
  • Pitch: 4,76 mm