Drukuj
Uchwyty do przenoszenia płytek o średnicy 150 mm
Dostawca: Entegris
ENTEA72-60-03-0215EA 0 PLN
ENTEA72-60-03-0215 216-1634
Uchwyty do przenoszenia płytek o średnicy 150 mm
Urządzenia do wafli Transportery do płytek krzemowych
Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 163×140×183 mm
Compatible with all 'M' style carriers
Slingshot style
Slides onto the top flanges of the carrier
Overall size: 15×192×237 mm
Compatible with all 182 series and 194 series wafer carriers