Drukuj
Uchwyty do półek Metromax i® i Metromax Q®
Dostawca: Metro International
MEH18S MERGH24S
METOMEH18SEA 745 PLN
METOMEH18S METOMERGH24S
Uchwyty do półek Metromax i® i Metromax Q®
Meble Regały i szafki
The handles are compatible with both MetroMax i®and MetroMax Q® units to provide additional maneuverability and ergonomics.
Type 304 stainless steel, corrosion resistant.