Drukuj
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-128
Dostawca: Ansell
58-128/9 58-128/10 58-128/11 58-128/7 58-128/8
112-4393EA 610 PLN
112-4393 112-4389 112-4390 112-4391 112-4392
Rękawice odporne chemicznie, AlphaTec® 58-128
Rękawice
These nylon gloves with thin nitrile coating provide protection against chemicals, oils and other irritant fluids, such as biocides, pesticides, fungicides, paints, inks and dyes.
  • Elastyczna dzianina z otwartym splotem i elastyczna powłoka z nitrylu zapewnia lepszą zręczność, wrażliwość dotykową i wygodę
  • 'Cienka technologia nitrylowa': Zapewnia optymalną elastyczność i umożliwia ruch ręki naturalnie bez zwężenia
  • Ansell Grip Technology ™ zapewnia bardziej precyzyjną obsługę małych części zaolejonych lub mokrych
  • Rozszerzony mankiet zapewnia ochronę przed rozpryskami przedramienia
Idealny do zastosowań w rolnictwie, obróbki chemicznej, lekkiego montażu w środowisku chemicznym, rafinacji, obróbki metali za pomocą środków żrących, pakowania i napełniania.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); Kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.