Drukuj
Kurki odcinające, Galtek®
Dostawca: ENTEGRIS
PVT4-T4-T4-2 PV4-4-2 PVT4-T4-2 PVA4-T4-2FN-1
ENTEPVT4-T4-T4-2EA 0 PLN
ENTEPVT4-T4-T4-2 ENTEPV4-4-2 ENTEPVT4-T4-2 ENTEPVA4-T4-2FN-1
Kurki odcinające, Galtek®
Zawory odcinające
Two- or three way, ¹/₈" orifice.
  • All wetted parts are PFA and PTFE.
  • Small compact design provides minimal internal volume.
  • Several connection sizes available to choose from