Drukuj
Zawory membranowe sterowane elektromagnetycznie Galtek®
Dostawca: ENTEGRIS
203-1414-215 203-3414-215
ENTE203-1414-215EA 0 PLN
ENTE203-1414-215 ENTE203-3414-215
Zawory membranowe sterowane elektromagnetycznie Galtek®
Zawory Zawory próżniowe
Two- or three-way diaphragm valves, ¹/₄" orifice, normally closed.
  • All wetted parts are PFA and Kalrez® for high purity and corrosion resistance
  • Wide range of voltages to select from
  • Powerful but compact coil design