Drukuj
Buty ochronne ESD, sznurowane, Senex Pro GTX
Dostawca: ELTEN
728571/39 728571/38 728571/40 728571/41 728571/42 728571/43 728571/44 728571/45 728571/46 728571/47 728571/48 728571/36 728571/37
114-6247EA 629 PLN
114-6247 114-6246 114-6248 114-6249 114-6250 114-6251 114-6252 114-6253 114-6254 114-6255 114-8224 ELTN728571/36 ELTN728571/37
Buty ochronne ESD, sznurowane, Senex Pro GTX
Obuwie i buty
100 % metall- och läderfria, sportiga, lätta ESD-säkerhetsskor tillverkade av hydrofoberad mikrofiber och hydrofoberad CORDURA® (riv- och nötningsbeständig, smuts- och vattenavvisande), en vadderad plös plus en halksäker TPU/PU med dubbla densitet sula (Tränare).
  • Przewiewna membrana Gore-Tex®
  • Pełnowymiarowa czarna wkładka (ESD Pro) z polaru
  • Wykonane z TPU wzmocnienie noska chroni skórzaną cholewkę
  • Niemetalowa, odporna na przebicia podeszwa środkowa
  • Kompozytowy nosek ochraniający palce (200 J)
Idealny do stosowania w miejscach, gdzie spodziewane jest narażenie na wilgoć i istnieje ryzyko wniknięcia ostrych przedmiotów.
Kolor: czarny
Certyfikaty: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.