Drukuj
Lejki cytologiczne, Cytofunnel®, do SHANDON Cytospin® 4
Dostawca: SHANDON
5991040 1102548
SHAN5991040EA 1800 PLN
SHAN5991040 SHAN1102548
Lejki cytologiczne, Cytofunnel®, do SHANDON Cytospin® 4
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki cytologiczne
These disposable funnels are used for the shandon Cytofunnel® sample chambers.
  • Pre attached with white filter card
  • Ideal for sample volume up to 0,5 ml