Drukuj
Zestaw do filtracji membranowej
Dostawca: Hach
LCW904 LCW916
HACHLCW904EA 1090 PLN
HACHLCW904 HACHLCW916
Zestaw do filtracji membranowej
Filtry Filtry strzykawkowe
This membrane filtration set can be used for filtration of turbid samples for the determination of dissolved ingredients.
Dodatkowe informacje: The set contains 50 syringe filters and one disposable 10 ml syringe.