Drukuj
VWR®, Butelki laboratoryjne, szeroka szyjka
Dostawca: VWR Collection
215-3743EA 94.1 PLN
215-3743 215-3744 215-3745 215-3746 215-3747 215-3748 215-3749 215-3773
VWR®, Butelki laboratoryjne, szeroka szyjka
Butelki i butle Butelki szklane
Bottles constructed of borosilicate 3.3 glass, in clear or amber.
  • Excellent chemical resistance, high temperature resistance
  • 80 mm opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Duży otwór może pomieścić nawet lejki o dużej objętości, zapewniając łatwy dostęp do czerpaków lub szpatułek.
Bursztyn do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
Certyfikaty: Zgodnie z normami DIN ISO 4796-1.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z zakrętką i pierścieniem wylewowym.
Sposób pakowania: Butelki są pakowane w moduły owinięte folią termokurczliwą.