Drukuj
VWR®, fiolki na próbki, z zatrzaskami
Dostawca: VWR Collection
216-1758EA 226 PLN
216-1758 216-1759 216-1760 216-1770 216-1776 216-1777 216-1778 216-1782
VWR®, fiolki na próbki, z zatrzaskami
Vialki
Szkło sodowo-wapniowe, bezbarwne.
  • Odpowiednie do pobierania, transportu i przechowywania próbek
  • Wyłącznie do zastosowań bez wysokich obciążeń cieplnych
Dodatkowe informacje: Delivered in practical safe trays. PE snap-caps are included.