Drukuj
Bandaż, gaza składana
Dostawca: HARTMANN PAUL
206406/3 2064072
HART206406/3EA 296 PLN
HART206406/3 HART2064072
Bandaż, gaza składana
Artykuły pierwszej pomocy Opatrunki i plastry
Mull for making individual bandages and wound dressings.
  • 20 threads
  • Laid 8-fold in zigzag layers to a width of 10 cm
  • Good purity and absorbency
Certyfikaty: EN 14079