Drukuj
Rękawice spawalnicze odporne na wysoką temperaturę, Welder Blue HR
Dostawca: HONEYWELL SAFETY
2000044/10 2000044/9
112-1379EA 132 PLN
112-1379 112-1384
Rękawice spawalnicze odporne na wysoką temperaturę, Welder Blue HR
Rękawice
Te rękawice mają dłoń i tył z dwoiny bydlęcej i mankiet ze skóry dwoinowej wyłożonej płótnem. Wnętrze wyłożone bawełnianą wyściółką.
  • Montaż w USA, uskrzydlony kciuk z jarzmem, koniuszkiem palców i szwem ręcznym
  • Zastosowane skrzydlate kciuki i elastyczne materiały sprawiają, że rękawica jest anatomiczna, zapewniając w ten sposób doskonały komfort użytkowania
  • Podszewka z polaru bawełnianego zwiększa wygodę i izolację termiczną rękawicy
  • Skóra dwoina poddana obróbce cieplnej zapewnia doskonałą odporność na kontakt i promieniowanie cieplne
  • Wzmocniona dłoń i kciuk w splątanej skórze zwiększają wytrzymałość rękawicy
  • Dzielony skórzany mankiet chroni dużą część przedramienia przed zagrożeniami mechanicznymi
Idealny do zastosowań spawalniczych i ciężkich manipulacji.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3132X), EN 407 (413X4X); Kat. II