Drukuj
Rękawice neoprenowe, Microflex® 73-847
Dostawca: Ansell
73-847/5.5-6 73-847/7.5-8 73-847/8.5-9 73-847/6.5-7 73-847/9.5-10
112-4371EA 243 PLN
112-4371 112-4373 112-4374 112-4372 112-4375
Rękawice neoprenowe, Microflex® 73-847
Rękawice
Te jednorazowe rękawice neoprenowe zapewniają ochronę chemiczną i płynną.
  • Miękki i giętki preparat neoprenowy zapewnia wygodniejsze noszenie przez dłuższy czas, jednocześnie umożliwiając pracownikom większą wrażliwość dotykową
  • Teksturowane palce zapewniają mocny i pewny chwyt, a zaawansowana formuła zapewnia doskonałą przyczepność na mokro i sucho
  • Udowodniono, że zmniejszają wysiłek mięśni i zmęczenie dłoni, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a jednocześnie zwiększają zdolność chwytania w mokrych warunkach
  • Wykonane bez naturalnych protein