Drukuj
Samoprzylepna folia uszczelniająca do mikropłytek, QuickSeal DMSO X Film™
Dostawca: iST Scientific Ltd
IST-126-080TS IST-126-080LS IST-126-080SS
731-0631EA 114 PLN
731-0631 731-0629 731-0630
Samoprzylepna folia uszczelniająca do mikropłytek, QuickSeal DMSO X Film™
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Transparent DMSO resistant film with piercing X. Suitable for sample access and retrieval for 96 well plates for use with autosamplers and sequencers.
  • Peelable with crosscuts over the wells
  • Automatically cleans tips on extraction
  • Multiple sealing and resealing permissible
  • Seal integrity range: −40 to +80 °C