Drukuj
Tetrafluoroboran amonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
8.43945.0100EA 116 PLN
8.43945.0100 8.43945.1000 8.43945.9025
Tetrafluoroboran amonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran amonu
Formuła: H₄BF₄N
MW: 104.84 g/mol
Temp. topnienia: 510
Gęstość: 1.87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06245785
Numer CAS: 13826-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-531-4
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density 1,85 g/cm3 (20 °C)
pH 3,5
Storage temperature +15...+25 °C